Tlačiť
ACES, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7949-100G A7949-250G A7949-25G
SIALA7949-100GEA 429.6 EUR
SIALA7949-100G SIALA7949-250G SIALA7949-25G
ACES, Sigma-Aldrich®
ACES
Vzorec: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Teplota tavenia: 270…295 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008030
Číslo CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM