Tlačiť
ACES 99+% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
327671000 327670010 327672500
ACRO327671000EA 205.38 EUR
ACRO327671000 ACRO327670010 ACRO327672500
ACES 99+% for biochemistry
ACES
Vzorec: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Teplota tavenia: 270…295 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008030
Číslo CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %