Tlačiť
Močovina, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
15604-1KG 15604-2.5KG 15604-250G 15604-25KG 15604-20KG
SIAL15604-1KGEA 45.33 EUR
SIAL15604-1KG SIAL15604-2.5KG SIAL15604-250G SIAL15604-25KG SIAL15604-20KG
Močovina, Sigma-Aldrich®
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
Teplota varu: 197 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 132,7 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008022
Číslo CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM