Tlačiť
ADA, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
A9883-100G A9883-1KG A9883-250G
SIALA9883-100GEA 410.35 EUR
SIALA9883-100G SIALA9883-1KG SIALA9883-250G
ADA, Sigma-Aldrich®
ADA
Vzorec: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Teplota tavenia: 217…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008031
Číslo CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148