Tlačiť
ADA 99% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
228010250 228011000
ACRO228010250EA 37.02 EUR
ACRO228010250 ACRO228011000
ADA 99% for biochemistry
ADA
Vzorec: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Teplota tavenia: 219 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008031
Číslo CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Merck Index: 13,00148
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (110°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 300 nm A: ≤0.08
Appearance of solution (9% soln. 1 M NaOH) clear, colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm