Tlačiť
Formamid ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Carbamaldehyde
24311.291EA 70.1 EUR
24311.291 24311.320
Formamid ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Formamid
Vzorec: HCONH₂
Mw: 45.04
Teplota varu: 210
Teplota tavenia: 2
Hustota: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007941
Číslo CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm