Tlačiť
Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molecular biology
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 96.27 EUR
A2156.0500 A2156.1000
Formamid ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized for molecular biology
Formamid
  • n20/D 1.4472
Pozor: For scientific research and laboratory use only.
Vzorec: HCONH₂
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007941
Číslo CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %