Tlačiť
N,N-Dimethylformamid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
23470.293EA 80.63 EUR
23470.293 23470.327 23470.442 23470.930
N,N-Dimethylformamid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Teplota varu: 153 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60,5 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57,5 °C (DIN 51755) (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.00025 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Boiling point 152 - 155 °C
Density (20/4) 0.940 - 0.950
Refractive index (20°C) 1.429 - 1.431
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %