Tlačiť
N,N-Dimethylformamid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
7032.1000EA 97.07 EUR
7032.1000 7032.2500 7032.9025
N,N-Dimethylformamid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Teplota varu: 153 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 57,5 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.8 %
Appearance clear
Color (APHA) max. 15
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.003
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1