Tlačiť
N,N-Dimethylformamid ≥99.8% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423640010 423640250 423645000 423640100 423640025
ACRO423640010EA 128.36 EUR
ACRO423640010 ACRO423640250 ACRO423645000 ACRO423640100 ACRO423640025
N,N-Dimethylformamid ≥99.8% ACS
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Teplota varu: 153 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,945 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 % (coulometric)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g