Tlačiť
N,N-Dimethylacetamid 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
115690010 115690025 115690050 115690250
ACRO115690010EA 71 EUR
ACRO115690010 ACRO115690025 ACRO115690050 ACRO115690250
N,N-Dimethylacetamid 99%, pure
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
Mw: 87.12
Teplota varu: 164…166 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0.937 g/cm³
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008686
Číslo CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA