Tlačiť
Propionylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07063.0100 8.07063.0500
8.07063.0100EA 40.46 EUR
8.07063.0100 8.07063.0500
Propionylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propionylchlorid
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 80
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000745
Číslo CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
OSN: 1815
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 12,08013
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106 hPa (20 °C)
Flash Point 6.5 °C
Refractive Index 1.4032 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.6 - 11.9 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C