Tlačiť
Propionylchlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10940.0E A10940.22 A10940.36
A10940.0EEA 254.36 EUR
A10940.0E A10940.22 A10940.36
Propionylchlorid ≥98%
Propionylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 79-03-8 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Unpleasant Melting Point: -94° Boiling Point: 77-79° Beilstein Reference: 385632 Merck Reference: 14,7828 UN No.: 1815 MDL No.: MFCD00000745
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 77…79 °C
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 1.061
Teplota vzplanutia: 11 °C (51 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000745
Číslo CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
OSN: 1815
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08013