Tlačiť
Propionylchlorid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 36.74 EUR
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionylchlorid 98%
Propionylchlorid
Vzorec: C₃H₅ClO
Mw: 92.52
Teplota varu: 77…79 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –94 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000745
Číslo CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
OSN: 1815
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08013
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %