Tlačiť
Valeryl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
157147-25G 157147-100G
SIAL157147-25GEA 55.76 EUR
SIAL157147-25G SIAL157147-100G
Valeryl chloride, Sigma-Aldrich®
Valeryl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Teplota varu: 125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –110 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Číslo MDL: MFCD00000757
Číslo CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
OSN: 2502
ADR: 8,II