Tlačiť
Valeryl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
B22637.0B B22637.18 B22637.30
B22637.0BEA 480.55 EUR
B22637.0B B22637.18 B22637.30
Valeryl chloride ≥98%
Valeryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 638-29-9 Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl Formula Weight: 120.58 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Acrid Melting Point: -110° Boiling Point: 125-127° Beilstein Reference: 506293 UN No.: 2502 MDL No.: MFCD00000757
Vzorec: C₅H₉ClO
Teplota varu: 125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –110 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 32 °C
Číslo MDL: MFCD00000757
Číslo CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
OSN: 2502
ADR: 8,II