Tlačiť
Valeryl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
169121000 169120010
ACRO169121000EA 65.78 EUR
ACRO169121000 ACRO169120010
Valeryl chloride 98%
Valeryl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Teplota varu: 125…127 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –110 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000757
Číslo CAS: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
OSN: 2502
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %