Valeryl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
169121000
169120010
ACRO169121000EA
65.78
EUR
ACRO169121000
ACRO169120010
Valeryl chloride 98%
Valeryl chloride
Vzorec:
C₅H₉ClO Teplota varu: 125…127 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –110 °C Hustota: 0,99 g/cm³ Teplota vzplanutia: 32 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000757 Číslo CAS: 638-29-9 EINECS: 211-330-1 OSN: 2502 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |