Tlačiť
Aluminium acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01059.0025 8.01059.0250
8.01059.0025EA 42.86 EUR
8.01059.0025 8.01059.0250
Aluminium acetylacetonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminium acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁AlO₆
Mw: 324.31
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: 192…195 °C
Hustota: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000013
Číslo CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
OSN: 3467
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 193 °C
Molar Mass 324.31 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
pH 8 (3 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials