Tlačiť
Aluminium acetylacetonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
196970050 196971000 196975000
ACRO196970050EA 25.64 EUR
ACRO196970050 ACRO196971000 ACRO196975000
Aluminium acetylacetonate 97%
Aluminium acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁AlO₆
Mw: 324.31
Teplota varu: 315
Teplota tavenia: 190…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000013
Číslo CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
OSN: 3467
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %