Tlačiť
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetyl methyl carbinol, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxy-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200832-100G-K W200832-1KG-K W200832-5KG-K
SIALW200832-100G-KEA 130.77 EUR
SIALW200832-100G-K SIALW200832-1KG-K SIALW200832-5KG-K
Acetoin, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 148 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038696
Číslo CAS: 513-86-0
EINECS: 208-174-1
OSN: 2621
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00065