Tlačiť
4,4-Dimethoxybutanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
380067-100ML 380067-500ML
SIAL380067-100MLEA 205.89 EUR
SIAL380067-100ML SIAL380067-500ML
4,4-Dimethoxybutanone, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethoxybutanone
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16
Teplota varu: 178
Teplota tavenia: –82 °C
Hustota: 0.9451 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 58
Číslo MDL: MFCD00008789
Číslo CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
OSN: 1224
ADR: 3 III