Tlačiť
4,4-Dimethoxybutanone ≥90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 473.06 EUR
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Dimethoxybutanone ≥90%, tech.
4,4-Dimethoxybutanone
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16
Teplota varu: 170…172 °C
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0.996
Teplota vzplanutia: 57 °C (134 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008789
Číslo CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
OSN: 1224
ADR: 3 III