Tlačiť
4,4-Dimethoxybutanone 92%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone
292332500 292330010
ACRO292332500EA 122.97 EUR
ACRO292332500 ACRO292330010
4,4-Dimethoxybutanone 92%
4,4-Dimethoxybutanone
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16
Teplota varu: 178
Teplota tavenia: –82 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 49 °C
Číslo MDL: MFCD00008789
Číslo CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
OSN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %