Tlačiť
1,1-Dimethoxyacetone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
173801000 173805000
ACRO173801000EA 62.49 EUR
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimethoxyacetone 98%
1,1-Dimethoxyacetone
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118.13
Teplota varu: 143
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 37 °C
Číslo MDL: MFCD00008758
Číslo CAS: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
OSN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %