Tlačiť
Methoxyacetone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177180-10G 177180-1G
SIAL177180-10GEA 235.86 EUR
SIAL177180-10G SIAL177180-1G
Methoxyacetone, Sigma-Aldrich®
Methoxyacetone
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008768
Číslo CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
OSN: 1224
ADR: 3,III