Tlačiť
Diphenyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D206539-100G D206539-1KG
SIALD206539-100GEA 26.75 EUR
SIALD206539-100G SIALD206539-1KG
Diphenyl carbonate, Sigma-Aldrich®
Diphenyl carbonate
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Teplota varu: 301 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003037
Číslo CAS: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 12,07433