Tlačiť
4-Oxopimelic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
122880050 122880250 122881000
ACRO122880050EA 95.07 EUR
ACRO122880050 ACRO122880250 ACRO122881000
4-Oxopimelic acid 98%
4-Oxopimelic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002798
Číslo CAS: 502-50-1
EINECS: 207-941-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %