3-Oxoglutaric acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
A13742.18
A13742.0B
A13742.30
A13742.18EA
50.87
EUR
A13742.18
A13742.0B
A13742.30
3-Oxoglutaric acid ≥97%
3-Oxoglutaric acid
Purity: 97%
CAS No.: 542-05-2
Molecular Formula: C5H6O5
Formula Weight: 146.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 132° dec.
Beilstein Reference: 1447081
Merck Reference: 14,68
MDL No.: MFCD00002711
Vzorec:
C₅H₆O₅ Mw: 146.1 Teplota varu: 323 Teplota tavenia: ∼ 132 °C (rozkl.) Hustota: 1.55 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002711 Číslo CAS: 542-05-2 EINECS: 208-797-9 Merck Index: 13,00069 |