Tlačiť
3-Oxoglutaric acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
173151000 173155000
ACRO173151000EA 94.53 EUR
ACRO173151000 ACRO173155000
3-Oxoglutaric acid 96%
3-Oxoglutaric acid
Vzorec: C₅H₆O₅
Mw: 146.1
Teplota varu: 323
Teplota tavenia: 133 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002711
Číslo CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %