Tlačiť
Oxalacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4126-5G O4126-100G O4126-1G O4126-25G
SIALO4126-5GEA 190.67 EUR
SIALO4126-5G SIALO4126-100G SIALO4126-1G SIALO4126-25G
Oxalacetic acid, Sigma-Aldrich®
Oxalacetic acid
Vzorec: C₄H₄O₅
Mw: 132.07
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 182…183 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002592
Číslo CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
OSN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07041