Tlačiť
Oxalacetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
A12739.06 A12739.14 A12739.22
A12739.06EA 120.57 EUR
A12739.06 A12739.14 A12739.22
Oxalacetic acid ≥97%
Oxalacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 328-42-7 Molecular Formula: C4H4O5 Formula Weight: 132.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 161° dec. Beilstein Reference: 1705475 Merck Reference: 14,6909 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002592
Vzorec: C₄H₄O₅
Mw: 132.07
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 161 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002592
Číslo CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
OSN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07041