Oxalacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
15789.04
15789.09
15789.04EA
71.7
EUR
15789.04
15789.09
Oxalacetic acid ≥98%
Oxalacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 328-42-7
Molecular Formula: C4H4O5
Formula Weight: 132.07
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 161° dec.
Beilstein Reference: 1705475
Merck Reference: 14,6909
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002592
Vzorec:
C₄H₄O₅ Mw: 132.07 Teplota varu: 310 Teplota tavenia: 161 °C (rozkl.) Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002592 Číslo CAS: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 OSN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 12,07041 |