Tlačiť
Pyruvát sodný ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
0342-1KGEA 1285.6 EUR
0342-1KG 0342-100G 0342-250G
Pyruvát sodný ≥99%, Reagent Grade
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
Teplota tavenia: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002586
Číslo CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Free Acid ≤1
Heavy Metals (as Pb) ≤0.01%
Water Content <1%
Purity ≥99%