Tlačiť
Pyruvát sodný 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
132150250 132151000 132155000
ACRO132150250EA 58.08 EUR
ACRO132150250 ACRO132151000 ACRO132155000
Pyruvát sodný 99+%
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
Mw: 110.04
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002586
Číslo CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm