Tlačiť
Kyselina pyrohroznová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
107360-25G 107360-100G
SIAL107360-25GEA 52.87 EUR
SIAL107360-25G SIAL107360-100G
Kyselina pyrohroznová, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Mw: 88.06
Teplota varu: 165
Teplota tavenia: 12
Hustota: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002585
Číslo CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
OSN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08205