Tlačiť
Kyselina pyrohroznová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 67.29 EUR
8.20170.0100 8.20170.0500
Kyselina pyrohroznová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Mw: 88.06
Teplota varu: 165
Teplota tavenia: 12
Hustota: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 82
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002585
Číslo CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
OSN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08205
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3