Tlačiť
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W372307-100G-K W372307-1KG-K W372307-250G-K
SIALW372307-100G-KEA 765.34 EUR
SIALW372307-100G-K SIALW372307-1KG-K SIALW372307-250G-K
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Oxobutyric acid
Vzorec: C₄H₆O₃
Teplota varu: 178 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004164
Číslo CAS: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
OSN: 3261
ADR: 8,II