Tlačiť
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Oxobutanoic acid, 2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
K401-10G K401-25G K401-5G
SIALK401-10GEA 123.95 EUR
SIALK401-10G SIALK401-25G SIALK401-5G
2-Oxobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Oxobutyric acid
Vzorec: C₄H₆O₃
Teplota varu: 178 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 30…32 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004164
Číslo CAS: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
OSN: 3261
ADR: 8,II