Tlačiť
Di-tert-butyl pyrocarbonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
M-Clarity™ quality level = MQ200
361941-25G 361941-5G
SIAL361941-25GEA 156.84 EUR
SIAL361941-25G SIAL361941-5G
Di-tert-butyl pyrocarbonate, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Vzorec: C₁₀H₁₈O₅
Mw: 218.25
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 20…23 °C
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008805
Číslo CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
OSN: 2930
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM