Di-tert-butyl pyrocarbonate for synthesis
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18282.0025
8.18282.0100
8.18282.0500
8.18282.0025EA
53.35
EUR
8.18282.0025
8.18282.0100
8.18282.0500
Di-tert-butyl pyrocarbonate for synthesis
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₅ Teplota varu: 235 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 20…23 °C Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 37 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008805 Číslo CAS: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 OSN: 2929 ADR: 6.1 (3),II |
|
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 20 - 24 °C |
Molar Mass | 218.25 g/mol |
Boiling Point | 56 - 57 °C (0.7 hPa) |
Flash Point | 37 °C |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |