Tlačiť
Ethylacetoacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500
8.09622.0100EA 33.57 EUR
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500
Ethylacetoacetát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota varu: 180,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009199
Číslo CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 116 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 180.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 54 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C