Methyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
371173-100G
371173-25G
SIAL371173-100GEA
107.9
EUR
SIAL371173-100G
SIAL371173-25G
Methyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Methyl pyruvate
Vzorec:
C₄H₆O₃ Teplota varu: 137 °C (1013 hPa) Hustota: 1,154 g/cm³ (0 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008754 Číslo CAS: 600-22-6 EINECS: 209-987-4 OSN: 3272 ADR: 3,III |