Tlačiť
Methyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
371173-100G 371173-25G
SIAL371173-100GEA 107.9 EUR
SIAL371173-100G SIAL371173-25G
Methyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Methyl pyruvate
Vzorec: C₄H₆O₃
Teplota varu: 137 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,154 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008754
Číslo CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
OSN: 3272
ADR: 3,III