Tlačiť
Ethyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E47808-100G E47808-25G
SIALE47808-100GEA 154.03 EUR
SIALE47808-100G SIALE47808-25G
Ethyl pyruvate, Sigma-Aldrich®
Ethyl pyruvate
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 144…147 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009123
Číslo CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
OSN: 3272
ADR: 3,III