Tlačiť
Ethyl pyruvate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06617.0100 8.06617.0500
8.06617.0100EA 83.83 EUR
8.06617.0100 8.06617.0500
Ethyl pyruvate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl pyruvate
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 144…147 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009123
Číslo CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 116.11 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid