Tlačiť
Ethyl pyruvate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
118941000 118945000
ACRO118941000EA 77.42 EUR
ACRO118941000 ACRO118945000
Ethyl pyruvate 98%
Ethyl pyruvate
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 144…147 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 1,0453 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009123
Číslo CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %