Tlačiť
3-Octanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ300
W280305-1KG-K W280305-20KG-K W280305-8KG-K
SIALW280305-1KG-KEA 165.03 EUR
SIALW280305-1KG-K SIALW280305-20KG-K SIALW280305-8KG-K
3-Octanone, Sigma-Aldrich®
3-Octanone
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: 168
Teplota tavenia: –18.5 °C
Hustota: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 43
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009515
Číslo CAS: 106-68-3
EINECS: 203-423-0
OSN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03799