Tlačiť
2-Octanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Octan-2-one
MQ300
W280208-1KG-K W280208-2.5KG- W280208-20KG-K W280208-4KG-K
SIALW280208-1KG-KEA 86.12 EUR
SIALW280208-1KG-K SIALW280208-2.5KG- SIALW280208-20KG-K SIALW280208-4KG-K
2-Octanone, Sigma-Aldrich®
2-Octanone
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: 173
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 0.8171 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009540
Číslo CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04731