Tlačiť
2-Octanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Octan-2-one
O4709-2KG O4709-25G O4709-500G
SIALO4709-2KGEA 145 EUR
SIALO4709-2KG SIALO4709-25G SIALO4709-500G
2-Octanone, Sigma-Aldrich®
2-Octanone
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: 173
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 0.8171 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009540
Číslo CAS: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04731