Tlačiť
2-Nonanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
108731-100G 108731-5G
SIAL108731-100GEA 72.6 EUR
SIAL108731-100G SIAL108731-5G
2-Nonanone, Sigma-Aldrich®
2-Nonanone
Vzorec: C₉H₁₈O
Teplota varu: 192 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009553
Číslo CAS: 821-55-6
EINECS: 212-480-0